Wstecz
BPE-DNPH solid phase extraction (SPE) Cartridge
Numer WE:
231-545-4
Products
Marka
Supelco (2)
Działanie
Skład chemiczny
Objętość (ml)
Poziom jakości
Zastosowanie
Metoda
Filtruj produkty
Showing 1-2 of 2
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
54279-U
BPE-DNPH solid phase extraction (SPE) Cartridge,
volume 3 mL, bed B 270 mg (DNPH-coated silica), bed A 130 mg (2-BPE coated silica), pkg of 50 ea
Rozwiń
Wyświetl ceny
54278-U
BPE-DNPH solid phase extraction (SPE) Cartridge,
bed B 270 mg (DNPH-coated silica), bed A 130 mg (2-BPE coated silica), volume 3 mL, pkg of 10 ea