Merck
Bicalutamide Related Compound B certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Związek pokrewny bikalutamidu B
Bicalutamide Related Compound B certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
(RS)-N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(3-fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide, Bicalutamide 3-fluoro isomer
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H14F4N2O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
430.37
Products
Marka
Masa cząsteczkowa wzoru
Producent
Działanie
Format
Poziom jakości