Merck
Antibiotic Antimycotic Solution (100×), Stabilized with 10,000 units penicillin, 10 mg streptomycin and 25 μg amphotericin B per mL, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Antibiotic Antimycotic Solution (100×), Stabilized
Antibiotic Antimycotic Solution (100×), Stabilized with 10,000 units penicillin, 10 mg streptomycin and 25 μg amphotericin B per mL, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Products
Kategoria produktu
Marka
Kolor
Postać fizyczna
Linia produktu
Spektrum aktywności
Poziom jakości
Zastosowanie
Tryb działania
Metoda sterylizacji
Metoda