Wstecz
Alkohol 100%
Synonim(y):
Alcohol
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C
2
H
6
O
Numer CAS:
64-17-5
Masa cząsteczkowa:
46.07
Products
Marka
Sigma-Aldrich (1)
Masa cząsteczkowa wzoru
Postać fizyczna
Skład chemiczny
Poziom jakości
Zastosowanie
Filtruj produkty
Showing 1-1 of 1
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
65347-M
Alkohol 100%,
HARLECO
®
Used to hydrate or dehydrate tissue samples in tissue processing and staining protocols