Wstecz
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-galactopyranoside
Synonim(y):
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-galactoside, BCIG, X-Gal, 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C
14
H
15
BrClNO
6
Numer CAS:
7240-90-6
Masa cząsteczkowa:
408.63
Numer WE:
230-640-8
Products
Kategoria produktu
substrates (4)
bioactive small molecules (1)
Marka
Sigma-Aldrich (4)
Kolor
Masa cząsteczkowa wzoru
Postać fizyczna
Czystość
Obszar badawczy
Poziom jakości
Filtruj produkty
Showing 1-4 of 4
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
B9146
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-galactopyranoside,
≥98%, powder, suitable for identification of lac+ bacterial colonies
Rozwiń
Wyświetl ceny
203782
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-galactopyranoside,
A chromogenic substrate for β-galactosidase. Used to distinguish between recombinant and non-recombinant plasmids carrying β-galactosidase gene (e.g. pUR222).
Rozwiń
Wyświetl ceny
B6024
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-galactopyranoside,
tablet, suitable for identification of lac+ bacterial colonies
Rozwiń
Wyświetl ceny
B4252
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-galactopyranoside,
chromogenic, ≥98%, powder