Wstecz
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid
Synonim(y):
1-Amino-2-naphthol-4-sulfonic acid
Wzór liniowy:
H
2
NC
10
H
5
(OH)SO
3
H
Numer CAS:
116-63-2
Masa cząsteczkowa:
239.25
Numer WE:
204-147-3
Products
Kategoria produktu
building blocks (1)
Marka
Sigma-Aldrich (1)
Supelco (1)
Masa cząsteczkowa wzoru
Temperatura topnienia (°C)
Postać fizyczna
Czystość
Poziom jakości
Zastosowanie
Czystość aplikacyjna
ACS reagent (1)
Purum (1)
Purum P.A. (1)
Metoda
Filtruj produkty
Showing 1-2 of 2
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
398969
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid,
ACS reagent, ≥90%
Rozwiń
Wyświetl ceny
08751
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid,
for spectrophotometric det. of Si, ≥90.0% (CHN)