Agaroza: Właściwości i zastosowania badawcze
Dostarczamy szeroką gamę produktów agarozowych o różnych mocach żelu, temperaturach topnienia, temperaturach żelowania i poziomach elektroendosmozy (EEO), aby dostosować się do wszystkich zastosowań badawczych. Utrzymujemy niezawodne źródła agarozy i stale rozwijamy nowe możliwości produkcyjne, aby zapewnić bezkompromisowy standard jakości i spójności.
p Hast Pack™ READY-TO-POUR AGAROSE GELS
Ograniczony czas w laboratorium? Żele agarozowe pHast Pack™ są dostępne w 1% agarozie w buforze TAE lub 1% agaroza w buforze TBE. Zostały one zaprojektowane w celu uproszczenia pracy, dzięki czemu można poświęcić więcej czasu na badania. Wystarczy wymieszać z wodą, delikatnie podgrzać w celu rozpuszczenia mieszanki proszku, aby szybko przygotować niezawodne żele agarozowe do elektroforezy.
Przegląd sekcji
Co to jest agaroza?
Agaroza to polisacharyd, który jest izolowany i oczyszczany z agaru lub alg morskich zawierających agar (wodorosty morskie). Jest to naturalny polimer, składający się z naprzemiennych jednostek β-D-galaktozy i 3,6-anhydro-L-galaktozy agarobiozy w swojej strukturze chemicznej. Liniowy polimer agarozy tworzy łańcuchy, które tworzą włókna, które są elastyczne i tworzą sieć kanałów o średnicy od 50 nm do 200 nm, w zależności od ilości użytej agarozy.
Jak używana jest agaroza?
Agaroza jest nietoksyczna i ma kilka właściwości i specyfikacji, które sprawiają, że jest przydatna jako środek żelujący w wielu zastosowaniach, takich jak elektroforeza kwasów nukleinowych, techniki immunodyfuzji, płytki żelowe lub nakładki na komórki w hodowli tkankowej, pożywki do hodowli komórkowej, chromatografia żelowa, chromatografia powinowactwa i chromatografia jonowymienna. Elektroforeza żelowa jest powszechną techniką laboratoryjną stosowaną w naukach przyrodniczych do ekstrakcji cząsteczek biologicznych na podstawie ich wielkości, na przykład w separacji DNA i wykrywaniu DNA.
Kluczowe właściwości agarozy
- Zawartość siarczanów - siarczany są główną obecną grupą jonową i dlatego są używane jako wskaźnik czystości.
- Siła żelu - siła, która musi być przyłożona do żelu, aby go złamać.
- Punkt żelu - temperatura, w której wodny roztwór agarozy tworzy żel po schłodzeniu. Roztwory agarozy wykazują histerezę podczas przejścia z cieczy do żelu. Innymi słowy, temperatura żelu nie jest taka sama jak temperatura topnienia.
- Elektroendosmoza (EEO) - odnosi się do przenoszenia cieczy przez żel. Grupy anionowe żelu agarozowego są przymocowane do matrycy i nie mogą migrować, podczas gdy dysocjujące przeciwkationy migrują do katody wewnątrz matrycy, generując EEO. Ponieważ elektroforeza biopolimerów odbywa się zwykle w kierunku anody, EEO może zakłócać separację przez konwekcję wewnętrzną.
Powiązane zasoby dotyczące produktów
- Article: Nucleic Acid Electrophoresis Protocols & Introduction
An introduction to Nucleric Acid electrophoresis and standard protocols for Agarose gel electrophoresis for DNA, RNA & polyacrylamide gel electrophoresis for DNA.
- Flyer: pHast Pack™ Electrophoresis
The pHast Pack™ platform was developed to expedite your research and provide a convenient solution for tedious lab tasks. Our buffers and new ready-to-pour agarose gels are formulated to save time and effort in native RNA and DNA electrophoresis assays.