794-0370
HPLC Analysis of Immunoglobulins (IgM) on Q Sepharose™ Fast Flow
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
media: Q Sepharose Fast Flow (Q1126-100ML)
column: 30 cm × 50 mm I.D. (Q1126-100ML)
mobile phase: [A] 0.02 M monosodium phosphate, pH 6.5; [B] A + 0.5 M sodium chloride, pH 6.5
flow rate: 25 cm/hr
detector: UV, 280 nm
injection: cell culture supernatant
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
life science and biopharma
Informacje prawne
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)