577439-U
BIOshell IgG 1000 Å Diphenyl, 2.7 μm HPLC Column
column L × I.D. 15 cm × 1 mm
Synonim(y):
BIOshell IgG 1000 Å Diphenyl, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
Materiały
stainless steel hardware
Poziom jakości
agency
suitable for USP L11
linia produktu
BIOshell
Właściwości
endcapped
opakowanie
pkg of 1 unit
zakres etykietowania
1.0% loading
metody
HPLC: suitable
kolumna dł. × śr. wewn.
15 cm × 1 mm
powierzchnia
22 m2/g
macierz
Fused-Core® particle platform
grupa aktywna macierzy
bonding phase, Diphenyl (diphenylmethyl)
wielkość cząstki
2.7 μm
wielkość porów
1000 Å pore size
operating pH range
2-9
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)