Kluczowe dokumenty
50339-U
Ascentis® Express 90 Å OH5 (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 3 mm, HPLC Column
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Ascentis® Express OH5, 5 μm HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 3 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L86
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped: no
producent / nazwa handlowa
Ascentis®
opakowanie
1 ea of
Parametry
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 3 mm
powierzchnia
90 m2/g
zanieczyszczenia
<5 ppm metals
Matryca
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
hydroxy, penta- phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
90 Å pore size
Zakres roboczy pH
2-9(lit.)
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
Opis ogólny
Charakterystyka kolumny
Cząstki Fused-Core mają powierzchnię ~ 100m2/g i średni rozmiar porów 90Å. Cząstki Fused-Core są od 30% do 50% cięższe niż dostępne na rynku całkowicie porowate cząstki ze względu na gęstość stałych rdzeni. Dlatego efektywna powierzchnia na kolumnę jest podobna do kolumn wypełnionych całkowicie porowatymi cząstkami o powierzchni w zakresie 160-200m2/g.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)