Merck
24812-U
Supelco
Supeltex M-4 Capillary Ferrule, Short Design
pkg of 50 ea, I.D. 0.8 mm, 0.53 mm Column I.D.
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
SB.54
Właściwości
ferrule type short
opakowanie
pkg of 50 ea
producent / nazwa handlowa
Agilent/HP 500-2118 (OEM)
śr. wewn.
0.8 mm
kompatybilność
0.53 mm Column I.D.
Opis ogólny
Złączki typu swage są jednymi z najpopularniejszych złączy, które są dostępne w formie metalowej i plastikowej; są bardzo przydatne do łączenia podobnych lub odmiennych materiałów, takich jak metal ze szkłem lub metal z tworzywem sztucznym. Złączka rurowa typu swage składa się z czterech części, a mianowicie korpusu, w którym umieszczona jest rura, dwóch tulei, czyli przedniej i tylnej, oraz nakrętki uszczelniającej. W przypadku korzystania z oryginalnej nakrętki dostarczonej do wtryskiwacza i końca detektora innego niż MS instrumentu GC, należy wybrać krótką tuleję Supeltex. Króćce Supeltex M-4 (z elastycznego grafitu) zapewniają doskonałą szczelność, gwarantując szczelność przez dłuższy czas w wysokiej temperaturze. Możliwość ponownego użycia jest ograniczona.
Supelco has refined the design of these graphite ferrules to provide a clean, sharp profile with minimal flash.
Characteristics:
Seals at one-quarter turn past fingertight. Maximum sealing surface contact, reduced risk of column contamination at installation.
Material Composition: flexible graphite
Maximum Temperature: 450 °C
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The Manipulation of Air-Sensitive Compounds.
Shriver DF.
Nature, 217-218 (1986)