TMO6370-0004
Biohazard waste container
volume 5.5 L, polypropylene, pack of 1 ea
Synonim(y):
usuwanie odpadów z autoklawu, worek na odpady biohaz, worki na odpady, worki na odpady niebezpieczne biologicznie
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Nalge-Nunc 6370-0004
pojemność
5.5 L
5500 mL
Opis ogólny
Convenient one-step sterilization; no need to remove bag. Port opening in cover allows one-handed disposal of materials; limits exposure to infectious waste. Holds standard sized autoclave bags. Will not rust, dent or puncture.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)