Merck
S4172
Sigma-Aldrich
Ammonium sodium phosphate dibasic tetrahydrate
BioXtra, ≥99%
Synonim(y):
sec-Sodium ammonium phosphate, Ammonium sodium hydrogen phosphate, Sodium ammonium hydrogen phosphate
About This Item
Wzór liniowy:
NaNH4HPO4 · 4H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
linia produktu
BioXtra
Próba
≥99%
zanieczyszczenia
≤0.1% Insoluble matter
rozpuszczalność
H2O: 1 M, clear, colorless
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
ślady kationów
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
ciąg SMILES
[NH4+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/H3N.Na.H3O4P.4H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;/h1H3;;(H3,1,2,3,4);4*1H2/q;+1;;;;;/p-1
Klucz InChI
IQTQISLCLWJRPM-UHFFFAOYSA-M
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3