311R-1
PAX-2 (EP235) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
100
500
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
EP235, monoclonal
opis
(For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart))
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
bottle of 1.0 mL predilute (311R-17)
bottle of 7.0 mL predilute (311R-18)
vial of 0.1 mL concentrate (311R-14)
vial of 0.5 mL concentrate (311R-15)
vial of 1.0 mL concentrate (311R-16)
producent / nazwa handlowa
Cell Marque™
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:10-1:50
izotyp
IgG
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... PAX2(5076)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Jakość
IVD | IVD | IVD | RUO |
Powiązanie
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Powiązane treści
Diagnostic immunohistochemistry overview highlights its importance in cancer diagnosis and detecting infectious diseases in modern clinical pathology.
Przegląd immunohistochemii diagnostycznej podkreśla jej znaczenie w diagnostyce nowotworów i wykrywaniu chorób zakaźnych we współczesnej patologii klinicznej.
Przegląd immunohistochemii diagnostycznej podkreśla jej znaczenie w diagnostyce nowotworów i wykrywaniu chorób zakaźnych we współczesnej patologii klinicznej.