Key Documents
RPI-CI1-1
rCar i 1 (Carya illinoinensis allergen 1.0101)
pkg of 250 μg
About This Item
klasa czystości
analytical standard
Próba
>95%
masa cząsteczkowa
Mw 16.5 kDa
opakowanie
pkg of 250 μg
producent / nazwa handlowa
InBio
format
neat
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Source: Pichia pastoris
Formulation: 20mM Tis-HCl, pH 8.5. Sterile filtered.
Concentration: See product insert.
Purification: Multi-step chromatographic purification. Purity > 95 % by SDS-PAGE
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Allergens are provided for research and commercial use in vitro:  not for human in vivo or therapeutic use.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)