Key Documents
NA-BD5-1
Natural Bos d 5 (β-Lactoglobulin), Cow′s milk
pkg of 250 μg, storage temp.:-20°C
About This Item
klasa czystości
analytical standard
Próba
>95%
masa cząsteczkowa
18 kDa
opakowanie
pkg of 250 μg
producent / nazwa handlowa
InBio
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Zastosowanie
food and beverages
format
neat
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Produced and qualified by Indoor Biotechnologies.
Source: Partially purified Bovine milk
Formulation: Preservative and carrier-free in endotoxin free phosphate buffered saline, pH 7.4. Filtered through 0.22μm filter.
Concentration: See product insert.
Purification: Column chromatography. Purity on silver stained SDS-PAGE >95%.
Note:
(1) β-Lactoglobulin runs at 18 kD with dimer at 36 kD on non-reducing SDS-PAGE.
(2) Avoid repeated Freeze/Thaw cycles. It is recommended to aliquot the product upon first thaw and freeze in working aliquot volumes.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Allergens are provided for research and commercial use in vitro: not for human in vivo or therapeutic use.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)