24-5110
Potassium periodate
JIS special grade, 99.5-100.3%
Synonim(y):
Periodic acid potassium salt, Potassium (meta)periodate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
JIS special grade
Próba
99.5-100.3%
Postać
powder
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
dostępność
available only in Japan
pH
4.5-5.5 (25 °C, 2.3 g/L)
mp
582 °C (lit.)
ciąg SMILES
[K+].[O-]I(=O)(=O)=O
InChI
1S/HIO4.K/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
Klucz InChI
FJVZDOGVDJCCCR-UHFFFAOYSA-M
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1C - STOT RE 1
Organy docelowe
Thyroid
Kod klasy składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges