24-1420
Phenol
≥99.0%
Synonim(y):
Hydroxybenzene
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
3.24 (vs air)
ciśnienie pary
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.0%
Postać
solid
temp. samozapłonu
1319 °F
granice wybuchowości
8.6 %
dostępność
available only in Japan
pH
~5 (20 °C, 50 g/L)
tw
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
gęstość
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Klucz InChI
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Przydatność
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
174.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
79 °C