Kluczowe dokumenty
19-2110
Methacrylic acid
SAJ first grade, ≥98.0%
Synonim(y):
2-Methacrylic acid, 2-Methylpropenoic acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ first grade
gęstość pary
>3 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥98.0%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
752 °F
dostępność
available only in Japan
współczynnik refrakcji
n20/D 1.431 (lit.)
pH
2.0-2.2 (20 °C, 100 g/L)
bp
163 °C (lit.)
mp
12-16 °C (lit.)
gęstość
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C=C(C)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O2/c1-3(2)4(5)6/h1H2,2H3,(H,5,6)
Klucz InChI
CERQOIWHTDAKMF-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
152.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
67 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?