About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.71
Polecane produkty
forma przeciwciała
serum
Tryb działania
| inhibits
Opis ogólny
Normalna surowica kozia pochodząca od zdrowych zwierząt zebranych z obiektów kontrolowanych przez USDA. Wszystkie zwierzęta zostały poddane inspekcji przed i po śmierci i zostały uznane za wolne od chorób zakaźnych. <br /><br />HEMOGLOBINA: ~3,5 mg/dl <br /><br />KRAJ POCHODZENIA: USA
Zastosowanie
Odczynnik blokujący. W razie potrzeby rozcieńczyć PBS lub innym buforem. Typowe stężenia robocze to 0,1-5% surowicy w buforze. Aby uzyskać najlepsze wyniki, przed użyciem zaleca się przefiltrowanie rozcieńczonego roztworu surowicy przez membranę 0,2-0,45 μm. Odczynnik blokujący; rozcieńczyć w razie potrzeby za pomocą PBS lub innego buforu. Typowe stężenia robocze wynoszą 0,1-5% surowicy w buforze.
Optymalne rozcieńczenia określane przez użytkownika końcowego.
Optymalne rozcieńczenia określane przez użytkownika końcowego.
Postać fizyczna
Płynne, czyste serum, niefiltrowane, niezawierające konserwantów.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać zamrożone w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych porcjach przez okres do dwunastu miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Ten produkt jest przeznaczony do użytku przez producentów IVD.
Skontaktuj się z działem obsługi klienta, aby uzyskać pomoc: oem.reagents@emdmillipore.com
Skontaktuj się z działem obsługi klienta, aby uzyskać pomoc: oem.reagents@emdmillipore.com