MAB374-AF488
Anti-GAPDH Antibody, clone 6C5, Alexa Fluor™ 488 conjugate
clone 6C5, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Synonim(y):
Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, GAPDH, Peptidyl-cysteine S-nitrosylase GAPDH, GAPDH
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
ALEXA FLUOR™ 488
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6C5, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
cat (based on 100% sequence homology), fish (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), rabbit (based on 100% sequence homology)
metody
immunocytochemistry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GAPDH(2597)
mouse ... Gapdh(14433)
rabbit ... Gapdh(100009074)
Opis ogólny
Specyficzność
Zastosowanie
Jakość
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected GAPDH in A431 cells.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2