Key Documents
203297-M
Millipore
Bisindolylmaleimide IV
A potent, cell permeable, and selective inhibitor of protein kinase C (IC₅₀ = 87 nM).
Synonim(y):
Bisindolylmaleimide IV, Arcyriarubin A, 2,3- bis(1H-Indol-3-yl)maleimide, Ro 31-6233
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H13N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
327.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352111
Poziom jakości
Próba
≥98% (TLC)
Postać
powder
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
dark orange
rozpuszczalność
methanol: 10 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C20H13N3O2/c24-19-17(13-9-21-15-7-3-1-5-11(13)15)18(20(25)23-19)14-10-22-16-8-4-2-6-12(14)16/h1-10,21-22H,(H,23,24,25)
Klucz InChI
DQYBRTASHMYDJG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
A cell-permeable potent and selective inhibitor of protein kinase C (IC50 = 87 nM) and protein kinase A (IC50 = 2.7 µM).
A potent, cell permeable, and selective inhibitor of protein kinase C (IC50 = 87 nM). Inhibits protein kinase A at much higher concentrations (IC50 = 2.7 µM).
Działania biochem./fizjol.
Primary Target
PKC
Target IC50: 87 nM against protein kinase C
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Rekonstytucja
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Inne uwagi
Fabre, S., et al. 1993. Bioorg. Med. Chem.1, 193.
Davis, P.D., et al. 1992. J. Med. Chem.35, 177.
Toullec, D., et al. 1991. J. Biol. Chem. 266, 15771.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3