14-719-M
CaM Kinase IIγ Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal 6His-tagged, recombinant, CaM Kinase IIγ, amino acids 1-330, for use in Kinase Assays.
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
100
300
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
masa cząsteczkowa
Mw 41.2 kDa
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable (kinase)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
informacje o genach
human ... CAMK2G(818)
Opis ogólny
N-terminal 6His-tagged, recombinant, CaM Kinase IIγ, amino acids 1-330
Product Source: expressed by baculovirus in Sf21 cells
Zastosowanie
Research Category
Metabolism
Metabolism
Research Sub Category
Obesity
Metabolic Disorders
Obesity
Metabolic Disorders
Działania biochem./fizjol.
Protein Target: CaMKIIγ
Target Sub-Family: CAMK
Jakość
routinely evaluated by phosphorylation of 250μM ZIPtide (Catalog # 12-545)
Postać fizyczna
Ni2+/NTA-agarose
Przechowywanie i stabilność
6 months at -70°C from date of shipment
Inne uwagi
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1