Key Documents
14-543-M
Sigma-Aldrich
MKK7β1 Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal GST-tagged, recombinant, human MKK7β1, amino acids 2-end. For use in Kinase Assays.
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
100
300
rekombinowane
expressed in E. coli
masa cząsteczkowa
Mw 74 kDa
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable (kinase)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
informacje o genach
human ... MAP2K7(5609)
Opis ogólny
N-terminal GST-tagged, recombinant, human MKK7β1, amino acids 2-end.
Product Source: Human MKK7β expressed in E. coli.
Zastosowanie
Research Category
Metabolism
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Obesity
Metabolic Disorders
Osteoporosis
Arthritis
Działania biochem./fizjol.
Protein Target: MKK7β1
Target Sub-Family: STE
Opakowanie
Also available in 250 µg size --call for pricing and availability and reference catalog number 14-543M when ordering the 250 µg size.
Jakość
Routinely evaluated by phosphorylation of JNK1α1/SAPK1c
Postać fizyczna
glutathione-agarose, activated with MEKK
Przechowywanie i stabilność
6 months at -70°C
Inne uwagi
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1