13-118
GST-NFκB p50 subunit (δ434-969)
N-terminal GST-tagged, recombinant human NFkB, p50 subunit (D434-969), expressed in E. coli. Purified using glutathione agarose chromatography.
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in E. coli
Postać
liquid
producent / nazwa handlowa
Upstate®
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
informacje o genach
human ... NFKB1(4790)
Opis ogólny
N-terminal GST-tagged, recombinant human NFkB, p50 subunit (D434-969), expressed in E. coli. Purified using glutathione agarose chromatography. MW = 74kDa.
Zastosowanie
DNA Binding Assay
Jakość
routinely evaluated in a DNA binding assay
Postać fizyczna
50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.1mM EGTA, 0.1% βmercaptoethanol, 0.03% Brij-35, 0.2mM PMSF, 1mM benzamidine and 50% glycerol
Przechowywanie i stabilność
1 year at -20°C
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2