SLW4980-125
Pyrex® Erlenmeyer flask, heavy duty, narrow neck
125 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 4980-125
About This Item
Polecane produkty
Materiały
Pyrex flask
flat bottom
Połączenie
joint neckNARROW-NECK
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduated
without cap
heavy duty
opakowanie
pack of 12 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 4980-125
Wysokość
114 mm
śr. zewn. obudowy
67 mm
pojemność
125 mL
125 mL
śr. wewn. szyjki
23 mm
rozmiar zatyczki
23
dopasowywanie
narrow neck
Opis ogólny
- Mechanicznie mocniejsze niż standardowe kolby
- Zaprojektowane z myślą o dłuższej żywotności i większym bezpieczeństwie użytkownika
- Wzmocnione obręcze zmniejszają ryzyko odprysków i pęknięć
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SLW4980-125-12EA | 4061832442976 |