Kluczowe dokumenty
SLW3590/06
Pyrex® Graduated Dropping funnel
with glass stopper, 500 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 3590/06
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Materiały
glass stopper
white graduation
Połączenie
joint 24/29
Właściwości
graduations 10 mL
interchangeable glass key
producent / nazwa handlowa
3590/06
SciLabware
pojemność
500 mL
500 mL
otwór kurka
4.0 mm
Opis ogólny
  • Zgodność z normą ISO 4800, typ 4
  • Wykonany ze szkła borokrzemowego Pyrex
  • Z podwójną skalą pokazującą przybliżoną objętość zawartą/dozowaną
  • Podziałka pokryta białą emalią
  • Z wymiennym szklanym kluczem
  • Dostarczany ze szklanym korkiem
Cechy i korzyści
  • Zgodność z normą ISO 4800 typ 4
  • Wykonany ze szkła borokrzemianowego o rozszerzalności 3,3 zgodnie z normą ISO 3585 (ASTM E-438 typ 1 klasa A)
  • Z podwójną skalą z białym emaliowanym nadrukiem pokazującym przybliżoną objętość zawartą/dozowaną
  • Z wymiennym korkiem z PTFE
  • Dostarczany z korkiem polietylenowym i szklanym
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SLW3590/06-1EA4061832441412