Kluczowe dokumenty
QBD-AQ-11918LF
Sigma-Aldrich
AQuora®TX595-NHS Ester
Synonim(y):
12220TX595
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C62H86N4O22S2
Masa cząsteczkowa:
1303.49
Kod UNSPSC:
12352108
NACRES:
NA.01
Poziom jakości
ciąg SMILES
O=C(ON1C(CCC1=O)=O)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNS(C(C=C2S(=O)([O-])=O)=CC=C2C(C3=CC4=C5C(CCCN5CCC4)=C3O6)=C(C=C7CCC8)C6=C9C7=[N+]8CCC9)(=O)=O
Opis ogólny
12220 TX595-NHS Ester to aminowo reaktywny fluorofor
zaprojektowany w celu poprawy rozpuszczalności podczas znakowania i koniugatu znakowanego barwnikiem. W rezultacie koniugaty znakowane barwnikiem wykonane przy użyciu 12220 TX595-NHS Ester dają lepszy sygnał i stosunek sygnału do szumu w zastosowaniach opartych na fluorescencji, w tym fluorescencyjnym western blottingu, mikroskopii fluorescencyjnej, cytometrii przepływowej i testach komórkowych.
Barwnik 12220 TX595-NHS Ester jest aktywowany grupą estrową N-hydroksysukcynoimidu (NHS), która reaguje z wolnymi aminami pierwszorzędowymi, takimi jak aminy w łańcuchu bocznym lizyny, tworząc stabilne wiązanie amidowe.
Informacje prawne
AQuora is a registered trademark of Quanta BioDesign, Ltd.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)