Scientific Glassblower Zarządzanie ciepłem
Test glosariusza 31 października 2024 r., po dodaniu nowego prostego glosariusza.
Redo 1 listopada, część 2.
Szklane fiolki i zlewki są formowane w masowej produkcji, ale niestandardowe szkło naukowe jest ręcznie wytwarzane i naprawiane przez wysoko wykwalifikowanych glassblowerów naukowych w procesie pełnym iskier, trzasków i napiętych momentów.
Mike D'Acquisto II, naukowy glassblower, kieruje ogień na szyjkę okrągłodennej kolby.
24 lutego 2023 | 5 min read
Płomienie syczą z pochodni, odłamki szkła rozbijają się o kosze na śmieci, a artyści zakładają osłony twarzy, jakby przygotowywali się do średniowiecznej bitwy. Niektórzy zapinają na guziki błyszczące srebrne kurtki, które oprócz tego, że służą jako kosmiczna moda, zawierają włókna kevlarowe, które wytrzymują temperaturę do 1600 ° C.
Merck's glass shop w Milwaukee, Wisconsin, USA, ma wszystkie elementy tętniącego życiem show.
Zespół siedmiu glassblowerów projektuje, tworzy i naprawia niestandardowe szkło naukowe we wszystkich kształtach i rozmiarach - od kolumn destylacyjnych o wysokości ponad metra po takie, które z łatwością mieszczą się w dłoni. Naukowcy - najczęściej chemicy - wykorzystują specjalistyczne szkło do kontrolowania temperatury i szybkości kapania podczas syntezy nowych cząsteczek. Krótko mówiąc, szkło pomaga utrzymać laboratoria w działaniu.
"Chemicy mówią nam, czego potrzebują, a zadaniem glassblowera jest urzeczywistnienie tego" - mówi Jason Noll, kierownik sklepu ze szkłem.
Kolba okrągłodenna znajduje się na stole laboratoryjnym w Sheboygan, WI.
Kilka lat temu chemicy z Sheboygan w stanie Wisconsin poprosili sklep ze szkłem o kolbę o okrągłym dnie wielkości piłki do jogi - bardzo częsta prośba do glassblowerów, którzy co tydzień produkują 50- i 72-litrowe kolby. Kawałek ten stał się idealnym dodatkiem dla chemików do skalowania syntezy, a kolba wytrzymała przez lata wśród zalewu testów cieczy, metalowych zacisków i skomplikowanych zestawów stołowych.
Pewnego dnia, podczas demontażu kolumny destylacyjnej, chemik wyszczerbił szyjkę kolby - uczciwy błąd i dość regularne zjawisko. Nie wszystkie przerwy są sobie równe, a ta oznaczała zatrzymanie pracy. W magazynie nie było żadnych dodatkowych zapasów. Nieco się pocąc, grupa laboratoryjna starała się znaleźć zamiennik. Podczas gdy zakup nowego zamiennika oznaczałby tygodnie straconych postępów, laboratorium wiedziało, że warsztat szklarski Merck może naprawić flask znacznie szybciej. Chemicy wysłali kolbę i poprosili zespół o przyspieszenie naprawy.
Po przybyciu do sklepu ze szkłem, Al Timmermann, recepcjonista, ostrożnie rozpakowuje kolbę i ocenia uszkodzenia. Sortując spośród ponad 500 elementów, wybiera części potrzebne do naprawy. Mike D'Acquisto II, doświadczony glassblower, zbiera pojemnik z częściami i udaje się do swojego stanowiska pracy. Podnosi gigantyczną kolbę z okrągłym dnem do tokarki, włącza ogrzewanie i powoli podgrzewa kolbę.
"Gdybym wskoczył na ten element bez rozgrzania go, szok termiczny spowodowałby jego pęknięcie, a to z łatwością kosztowałoby 1200 dolarów" - mówi.
Po rozgrzaniu kolby, D'Acquisto wraca do stanowiska pracy, zdejmuje osłonę twarzy i rozpoczyna pracę. Po naciśnięciu przełącznika, flask zaczyna stabilnie obracać się na tokarce. Dwa płomienie zaczynają ryczeć, a on skupia je w pobliżu szyjki flasku. Mimo że jest tam tylko mały wiór, musi usunąć całe połączenie.
Duża kolba o okrągłym dnie obraca się na tokarce, podczas gdy D'Acquisto dostosowuje intensywność ciepła za pomocą wielu źródeł ognia.
Ten krok wymaga cierpliwości. "Nawet jeśli myślisz, że już czas, to po prostu nie czas" - mówi. Jeśli spróbujesz oddzielić szyjkę od dna zbyt wcześnie, może to uszkodzić cały element.
Używając grafitowego pręta, ponownie kształtuje szyjkę kolby, dopasowuje ją do średnicy nowego złącza gniazda wymaganego przez chemików i powoli oddziela dwa elementy. Wygładza pozostawiony otwór, aby upewnić się, że grubość szkła w otworze - lub masa ścianki - pozostaje taka sama przez cały czas. Nierówna waga ścianki tworzy słabe punkty w szkle i jest nemezis glassblowerów.
D'Acquisto cierpliwie czeka, aż szkło osiągnie odpowiednią temperaturę, a następnie usuwa uszkodzoną szyjkę kolby.
Chwyciwszy nową szyjkę do kolby o okrągłym dnie, powoli ją podgrzewa i rozpoczyna proces w odwrotnej kolejności. Kilka minut i kilka płomieni później, nowa szyjka zdobi górną część kolby.
Akcja zbliża się do końca, ale jeden z najbardziej stresujących momentów dopiero nadejdzie. I nie wiąże się to z żadnymi płomieniami. D'Acquisto musi przenieść element, zanim zacznie stygnąć, w przeciwnym razie ryzykuje, że cała kolba się roztrzaska.
Wtyka dłonie w rękawiczkach bezpośrednio w płomienie, aby je podgrzać i chwyta kolbę. Dając szybki sygnał swojemu koledze, przemieszcza się po sklepie, podczas gdy jego kolega otwiera drzwi masywnego pieca. D'Acquisto wsuwa kolbę do środka i szybko zamyka pokrywę. Kawałek będzie nadal wzmacniany w piecu przez noc. Następnego dnia Timmermann starannie ją zapakuje i wyśle, by ponownie dołączyła do swojej podekscytowanej laboratoryjnej rodziny.
Wkrótce kolba z okrągłym dnem powróci na swoje miejsce na stole laboratoryjnym, a chemicy będą kontynuować swój pokaz. Wkrótce poproszą o kolejną aparaturę, naprawę lub specjalne zamówienie. A warsztat szklarski odpali i będzie kontynuował swoje pokazy.
O sklepie ze szkłem
Sklep ze szkłem glass shop w Milwaukee, Wisconsin, USA, służy jako centrum doskonałości i innowacji w projektowaniu i produkcji wyrobów szklanych dla chemików na całym świecie. Projektują i tworzą szeroką gamę wyrobów szklanych, w tym kondensatory z wieloma płaszczami, kolumny ze srebrnymi płaszczami i wiele innych.