Peptydy niestandardowe
- Wysokiej jakości synteza peptydów przy użyciu chemii FMOC i/lub BOC
- Długość sekwencji: 2-40mer
- Ilość: do 1 grama
- Poziom czystości: Nieoczyszczony, 70%, 80%, 95%
- Kompleksowa oferta modyfikacji, w tym FRET, C-końcowy aldehyd, fosforylacja, wiele wiązań dwusiarczkowych itp.
- Format: Dostarczany w postaci liofilizatu
- Analiza QC: Wszystkie peptydy za pomocą HPLC i MS; dodatkowa analiza dostępna na życzenie
- Dowiedz się więcej