V800024
Acetonitrilo
≥99.5%, Analytical Reagent grade, Vetec™
Sinónimos:
ACN, Cianometano, Cianuro de metilo, Nitrilo de etilo
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Acetonitrilo, AR, ≥99.5%
grade
AR
Quality Level
vapor density
1.41 (vs air)
vapor pressure
72.8 mmHg ( 20 °C)
product line
Vetec™
assay
≥99.5%
form
liquid
autoignition temp.
973 °F
expl. lim.
16 %
refractive index
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
density
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
SMILES string
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?