PZ0323
PF-06767832
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
1,5-Anhydro-2,3-dideoxy-3-[[[5-methyl-4-[[4-(4-thiazolyl)phenyl]methyl]-2-pyridinyl]carbonyl]amino]-L-threo-pentitol, N-((3R,4S)-3-Hydroxytetrahydro-2H-pyran-4-yl)-5-methyl-4-[4-(1,3-thiazol-4-yl)benzyl]pyridine-2-carboxamide, PF 6767832
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 30 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
CC1=CN=C(C(N[C@@H]2[C@@H](O)COCC2)=O)C=C1CC3=CC=C(C4=CSC=N4)C=C3
InChI
1S/C22H23N3O3S/c1-14-10-23-19(22(27)25-18-6-7-28-11-21(18)26)9-17(14)8-15-2-4-16(5-3-15)20-12-29-13-24-20/h2-5,9-10,12-13,18,21,26H,6-8,11H2,1H3,(H,25,27)/t18-,21-/m0/s1
InChI key
VVZZHFMLRHJXTO-RXVVDRJESA-N
Biochem/physiol Actions
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)