330259P
Avanti
Chenodeoxycholic acid-(2,2,4,4-d4)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
5β;-cholanic acid-3α;,7α;-diol (2,2,4,4-d4)
About This Item
Productos recomendados
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1x5 mg (330259P-5MG)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand
application(s)
lipidomics
lipid type
bile acids
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12[C@]([C@](CC([2H])([2H])[C@@H](O)C3([2H])[2H])(C)[C@]3([H])C[C@H]2O)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
InChI key
RUDATBOHQWOJDD-PSTGXAJBSA-N
Packaging
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
330259P-5MG | 4065269396895 |