GF88744843
Palladium
wire reel, 1m, diameter 0.02mm, as drawn, 99.95%
Sinónimos:
Palladium, PD005110
About This Item
assay
≥99.95%
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 887-448-43
resistivity
9.96 μΩ-cm, 20°C
bp
2970 °C (lit.)
mp
1554 °C (lit.)
density
12.02 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChI key
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
GF88744843-1EA | 4061825375779 |