766046
Methyl 4,6-dichloropyridine-2-carboxylate
97%
Sinónimos:
4,6-Dichloro-2-pyridinecarboxylic acid methyl ester, Methyl 4,6-dichloropicolinate
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
78-82 °C
functional group
chloro
ester
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(=O)c1cc(Cl)cc(Cl)n1
InChI
1S/C7H5Cl2NO2/c1-12-7(11)5-2-4(8)3-6(9)10-5/h2-3H,1H3
InChI key
MXHPWLMQTZILLL-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)