Merck
698571
Sigma-Aldrich
2,3-Dihydro-5-furylboronic acid pinacol ester
97%
Sinónimos:
2-(4,5-Dihydrofuran-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,5-Dihydro-5-furylboronic acid pinacol ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H17BO3
Número de CAS:
Peso molecular:
196.05
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.467
density
1.018 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)C2=CCCO2
InChI
1S/C10H17BO3/c1-9(2)10(3,4)14-11(13-9)8-6-5-7-12-8/h6H,5,7H2,1-4H3
InChI key
QLKFMGAHJYGUES-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)