671533
(1R,2R)-trans-2-Benzyloxy-cyclopentylamine
97%
Sinónimos:
(1R)-trans-2-(Phenylmethoxy)cyclopentanamine, (1S,2S)-1-Amino-2-benzyloxycyclopentane
About This Item
Productos recomendados
assay
≥96.5% (GC)
97%
optical purity
enantiomeric excess: ≥98.0%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N[C@@H]1CCC[C@H]1OCc2ccccc2
InChI
1S/C12H17NO/c13-11-7-4-8-12(11)14-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11-12H,4,7-9,13H2/t11-,12-/m1/s1
InChI key
JIMSXLUBRRQALI-VXGBXAGGSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F
flash_point_c
> 110 °C
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?