586609
Acetic anhydride-2,2′-13C2,d6
99 atom % 13C, 99 atom % D
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
99 atom % D
bp
138-140 °C (lit.)
mp
-73 °C (lit.)
density
1.164 g/mL at 25 °F
mass shift
M+8
SMILES string
[2H][13C]([2H])([2H])C(=O)OC(=O)[13C]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3/i1+1D3,2+1D3
InChI key
WFDIJRYMOXRFFG-KLFIIISESA-N
Packaging
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
120.2 °F - closed cup
flash_point_c
49 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)