436380
Tetraamminepalladium(II) acetate
Sinónimos:
Tetraamminepalladium(2+) diacetate
About This Item
Productos recomendados
form
solid
reaction suitability
core: aluminum
reagent type: catalyst
mp
183-186 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
N.N.N.N.O.O.CC(=O)O[Pd]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.4H3N.2H2O.Pd/c2*1-2(3)4;;;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);4*1H3;2*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
InChI key
TXKHLAUDWHNZBC-UHFFFAOYSA-L
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)