382159
trans-3,5-Dimethoxy-4-hydroxycinnamaldehyde
98%
Sinónimos:
Sinapinaldehyde
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
form
solid
mp
104-106 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)\C([H])=C(/[H])c1cc(OC)c(O)c(OC)c1
InChI
1S/C11H12O4/c1-14-9-6-8(4-3-5-12)7-10(15-2)11(9)13/h3-7,13H,1-2H3/b4-3+
InChI key
CDICDSOGTRCHMG-ONEGZZNKSA-N
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?