생균 공기 모니터링
미생물 공기 모니터링은 공기 중의 시료를 수집하고 미생물 오염을 분석하는 공정입니다. 이는 제약, 화장품, 식품 및 음료 산업에서 제조사 품질 관리를 위해 중요한 단계입니다. 공기 중의 미생물체가 원료 및 최종 제품의 교차 오염에 대해 잠재적인 위험에 해당하는 장소인 무균 환경, 클린룸 및 생산 구역에서 공기 품질은 중요한 역할을 합니다.
액티브 미생물 공기 모니터링
효과적인 액티브 공기 모니터링의 필요성은 의약품, 식품 및 음료 제품을 위한 규제와 기준이 증가함에 따라 함께 증가하고 있습니다. 이러한 산업에서, 제조 환경의 품질이 직접적으로 최종 제품의 품질에 관여하게 됩니다. 액티브 공기 모니터링은 공기 중의 큐빅 미터 당 생균 유기체의 수를 측정하며, 생산 공정 중 계속되는 정규 검사의 일부입니다.
미생물 공기 시료채취기는 미생물체를 한천 표면에 적극적으로 충돌시키며, 이는 배양되어, 배양 배지에서 성장한 미생물체의 수로 그 결과를 분석합니다. 공기 중, 특히 주요 구역의 미생물 오염의 존재에 대한 검사 결과가 양성인 경우, 미생물체의 속(屬)을 결정하기 위해 동정 검사를 합니다.
패시브 미생물 공기 모니터링
패시브 공기 시료채취는 액티브 공기 모니터링 방법의 중요한 보완물입니다. 이 방법은 공기에서 표면으로 낙하한 오염의 수준을 측정하도록 사용합니다. 낙하 플레이트(침강 플레이트 또는 고정 플레이트라고도 부름)는 공기 중 미생물 오염의 계속적, 반정량적 측정을 허용합니다.
낙하 플레이트는 특정 기간 동안 검사 구역에 방치되어, 공기에서 미생물체가 낙하하여 배양 배지에서 성장하도록 합니다. 미생물 성장을 향상하기 위해서, 배지 플레이트를 배양기에 보관하여 최적의 성장 조건을 제공합니다. 특정 기간 이후, 성장한 배양물은 계수되며 필요한 경우 동정 검사를 사용해 식별합니다.
관련 기술 문서
- Our active microbial air samplers generate accurate and reproducible results for effective use in pharmaceutical, medical device, food and beverage industries where regulations are on the rise, and standards become increasingly stringent.
- IsoBag™ ease the environmental monitoring workflow in aseptic production isolator
- Microbial monitoring; environmental monitoring; interim storage; ICR contact plates; contact plates; TSA w. LTHThio Contact ICR+
- This study investigates the feasibility of modifying the most frequently used active air sampling method in two different ways to enhance the knowledge about the contamination risks: increasing the volume of sampled air and sampling onto the same plate at regular intervals.
- Viable Air Samplers are used for quantitative determination of airborne contamination in cleanrooms and isolators. To maintain the cleanliness of the environment, the air flow should neither disturb the unidirectional air flow nor pose a contamination risk to the environment.
- 모두 보기 (9)
더 많은 문서 찾기