Merck
Plant Tissue Culture성장 조절제 – 식물 조직 배양 프로토콜
성장 조절제 – 식물 조직 배양 프로토콜
식물 조직 배양에서 식물 성장 조절제의 중요성은 문서로 정리되어 있습니다. 머크는 식물 세포 배양에 대해 특별한 테스트를 거친 광범위한 식물 성장 조절제를 공급합니다. 각 제품은 물리적 및 화학적 특성을 분석한 다음 분말 배지에 대해 설정된 기준에 따라 생물학적으로 테스트됩니다. 모든 옥신은 체외에서 캘러스 성장 및/또는 뿌리내림을 향상시키기 위해 테스트됩니다. 모든 시토키닌은 싹을 생산하는 자극에 대해 테스트됩니다.
식물 성장 조절제 용액은 이중으로 된 0.2 µm 필터 유닛을 통해 멸균 여과되어 멸균 용기 내에 보관합니다. 식물 성장 조절제 용액의 각 로트는 미국 약제국 Vol. XXI에 의해 확립된 규격에 따라 멸균율을 테스트하고, 식물 조직 배양 매체에 대해 확립된 기준과 동일한 기준으로 식물 세포 배양에서 생물학적 테스트를 수행합니다.
본 내용은 식물 조직 배양 매체 제조 및 식물 연구 목적으로 실험실 내 사용에만 해당합니다. 성장한 식물에 대한 식물 성장 조절제로 사용하지 마십시오. 약물이 아닙니다. 가정용으로 사용하지 마십시오.
제조 및 사용
1 mg/mL 원액 제조 방법: 100 mL 부피플라스크 또는 기타 유리 용기에 100 mg의 식물 성장 조절제를 넣습니다. 용제를 2-5 mL 첨가하여 분말을 녹입니다. 완전히 용해된 후 이중 처리된 용수(제품 번호 W3500)를 용액에 넣습니다. 용수를 첨가한 상태에서 용액을 저어야 용액 내 물질을 보존할 수 있습니다. 표에서 권장하는 대로 원액을 저장합니다. 원액 1.0 mL를 배양액 1 L에 첨가하고 배양 배지에서 최종 농도 1.0 mg/L의 식물 성장 조절제를 얻습니다(표 1-3).
원액의 부피 = (원하는 균일 농도 X 배지 부피) / 원액 농도
식물 세포 배양 테스트 옥신은 일반적으로 0.01-10.0 mg/L 농도 범위의 식물 세포 배양에 사용됩니다. 적절한 농도로 첨가되면 세포의 신장, 조직 팽창, 세포 분열, 부정근 형성, 부정 및 액성 줄기 형성 억제, 캘러스 개시 및 성장, 발아 유도를 조절할 수 있습니다.
식물 세포 배양 테스트 시토키닌은 일반적으로 0.1-10.0 mg/L 농도 범위의 식물 세포 배양에 사용됩니다. 적절한 농도로 첨가되면 세포 분열 조절, 액성 및 부정근 증식 자극, 분화 조절, 뿌리 형성 억제, RNA 합성 활성화 및 단백질과 효소 활동을 자극할 수 있습니다.
옥신
*CA = 다른 배지 요소와 함께 오토클레이브에서 사용할 수 있습니다. = 필터를 멸균합니다. CA/F = 다른 미디어 구성 요소와 함께 오토클레이브에서 사용할 수 있지만, 약간의 활성 손실이 발생할 수 있습니다. 이는 구성 요소 농도를 높여 보정할 수 있습니다. 구성 요소는 필터로 살균될 수 있습니다.
시토키닌
*CA = 다른 배지 요소와 함께 오토클레이브에서 사용할 수 있습니다.  = 필터를 멸균합니다. CA/F = 다른 미디어 구성 요소와 함께 오토클레이브에서 사용할 수 있지만, 약간의 활성 손실이 발생할 수 있습니다. 이는 구성 요소 농도를 높여 보정할 수 있습니다. 구성 요소는 필터로 살균될 수 있습니다.
기타 식물 성장 조절제
*CA = 다른 배지 요소와 함께 오토클레이브에서 사용할 수 있습니다.  = 필터를 멸균합니다. CA/F = 다른 미디어 구성 요소와 함께 오토클레이브에서 사용할 수 있지만, 약간의 활성 손실이 발생할 수 있습니다. 이는 구성 요소 농도를 높여 보정할 수 있습니다. 구성 요소는 필터로 살균될 수 있습니다.