MultiScreen® 필터 플레이트
96웰 및 384웰 용량의 MultiScreen® 플레이트는 여러 구성 및 다양한 하우징 재료 세트로 제공되어 여러가지 배지 제형 및 용매와의 호환성을 보장합니다. 단단한 바닥 플레이트는 화학발광 및 형광 스크리닝 분석, 시료 준비 및 보관, 8웰 스트립 형식을 포함한 ELISA에 사용할 수 있습니다. 필터 플레이트는 유세포 분석, ELISpot, 세포 이동, 침습 및 화학주성, 효소 및 수용체 리간드 결합, PAMPA 포함하는 용해성 및 투과성 분석법을 위한 세포 분리를 포함한 시료 전처리에 매우 중요합니다. 플레이트는 자동화와 호환되며 DirectStackTM 진공 작업공정과 함께 사용하여 시료 교차간섭을 최소화하도록 설계되었습니다. 바코드, 멤브레인 선택 및 포장을 포함한 제품 맞춤화가 가능합니다.
Products
MultiScreen® 필터 플레이트
MultiScreen® 필터 플레이트는 민감한 감지 및 이미징 시스템에서 생산적으로 작동하도록 설계되어 신뢰할 수 있고 강력한 샘플 처리 및 정밀한 전송을 제공합니다. 96웰 및 384웰 용량의 플레이트는 다양한 시료 유형과의 호환성을 보장하기 위해 여러 하우징 재료를 사용하여 제작됩니다. MultiScreen® 필터 플레이트는 멸균 및 비멸균 옵션이 있는 광범위한 멤브레인 필터로 제공됩니다.
- Durapore® (PVDF) 멤브레인: 샘플 전처리, 생화학적 분석 및 비드 기반 애플리케이션을 위한 0.22 - 1.2 µm 공극 크기의 낮은 단백질 및 핵산 결합 멤브레인
- Immobilon®P(PVDF) 멤브레인: 형광 ELISpot 및 DNA 또는 단백질 결합 분석을 포함하여 ELISpot을 위한 0.45µm 공극 크기로 제공되는 고단백질 및 핵산 결합 멤브레인
- MCE(니트로셀룰로오스), PTFE, 폴리카보네이트 등 다양한 다른 멤브레인 사용 가능
Multiscreen®~HTS~필터 플레이트
MultiScreen®~HTS~플레이트는 자동화된 워크스테이션과 함께 고처리량을 위해 특별히 설계되었습니다. 견고한 측벽은 취급을 개선하고 바코드 라벨 배치를 위한 충분한 표면을 제공합니다. 배양으로 인한 교차간섭을 방지하기 위해 개별 웰은 밀봉되어 있습니다. 특허받은 언더드레인은 필터에 쉽게 접근하도록 제거할 수 있습니다. MultiScreen® HTS+ 필터 플레이트에는 개선된 세척, 배경 감소 및 신호 대 잡음비 향상을 위한 고유한 나일론 메쉬 지지대가 있습니다. 필터 플레이트는 96웰 및 384웰 형식으로 이용할 수 있으며 다양한 멤브레인 및 플라스틱으로 제공됩니다.
Multiscreen® 클래식 필터 플레이트
MultiScreen® 클래식 플레이트는 언더드레인을 제거하여 멤브레인에 접근해야 하는 분석법을 위해 특별히 설계되었습니다. 낮은 처리량 분석을 위해 유연한 플레이트 베이스 재질을 손으로 제거할 수 있습니다. 배양으로 인한 교차간섭을 방지하기 위해 개별 웰은 밀봉되어 있습니다. 여과 플레이트는 96웰 형식으로 이용할 수 있으며 다양한 멤브레인 및 플라스틱으로 제공됩니다.
MultiScreen® Solvinert™ 필터 플레이트
샘플 전처리, 용매를 사용한 단백질 침전, 비드 절단 분석법 및 분석을 위한 정량적 여과물 전송을 위해 MultiScreen® Solvinert™ 여과 플레이트를 권장합니다. 이러한 플레이트는 낮은 추출물, 낮은 바람직하지 않은 결합, 높은 분석물 회수율을 보장하는 친수성 또는 소수성 PTFE 멤브레인을 포함합니다.
MultiScreen® Mesh 필터 플레이트
MultiScreen® MESH 시스템은 96웰 나일론 메쉬 하단 필터 플레이트를 사용하며, in vivo 모델로 다세포 유기체를 사용하여 새로운 화합물을 평가함으로써 표적 스크리닝 및 기타 중요한 응용분야를 위한 완전한 시스템을 구성합니다. 이러한 시스템은 세포 독성, 마비 및 사망을 측정하는 분석을 위한 제약 및 농약품 발견에 일상적으로 사용됩니다. 플레이트는 이미징을 용이하게 하기 위해 광학적으로 투명한 플라스틱으로 구성됩니다.
이동, 침습 및 화학주성을 위한 MultiScreen®-MIC 필터 플레이트
MultiScreen® -MIC 필터 플레이트는 이동, 침습, 화학주성, 공동 배양, 혈관신생 및 투과이동을 포함한 다양한 세포 기반 스크리닝 분석을 위한 안정적이고 다양한 플랫폼을 제공합니다. 플레이트와 키트는 부착성 또는 현탁 세포주를 사용한 분석을 수용하고 이동 및 공동배양 분석을 위한 세포 성장을 지원하기 위해 광범위한 멤브레인 기공 크기로 제공됩니다. 해당 플레이트는 더 긴 배양 시간을 허용하고 동일한 기기에서 분석법 설정 및 분석이 가능하도록 멸균 상태로 제공됩니다.
- 부착성 또는 현탁 세포와 함께 사용
- 광범위한 분석 호환성
- 분석간 변동이 거의 없는 높은 분석 일관성
- 3, 5, 8μm 공극 크기로 제공되는 폴리카보네이트 멤브레인
- 사전 조립된 키트 사용 가능
MultiScreen® PCR 필터 플레이트
MultiScreen® PCR 필터 플레이트는 중합효소연쇄반응(PCR), 박테리아 인공염색체(BAC) 제제, 플라스미드 제제 정제뿐만 아니라 서열분석 반응 정제를 위해 크기 배제 원칙을 활용합니다. 이러한 플레이트는 빠르고 자동화가 가능한 고처리량 PCR 정제를 위한 필터를 제공합니다. 플레이트는 소량의 PCR 산물 시료를 정제하기 위한 마이크로 96웰 형식을 포함하여 96웰 및 384웰 형식으로 제공됩니다.
- 고순도 및 회수율
- 빠른 처리 시간
- >99.5% 프라이머 제거
- 소량(1 – 150μL)에 권장되는 MultiScreen® PCR96 마이크로웰 필터 플레이트
MultiScreen® 진공 매니폴드 및 액세서리
MultiScreen® 진공 매니폴드는 DirectStack™ 기술을 사용하여 필터 기반 분석 성능과 신뢰성을 향상시켜 여과액 수집이 필요한 응용 분야에서 flow director와 수용기 웰 사이의 간격을 제거하는 플레이트 간 스태킹을 가능하게 합니다. 방사능, 크로마토그래피, 시료 수집을 위한 작업공정을 최적화하기 위해 다양한 액세서리를 사용할 수 있습니다.