Spectroquant® 기기 및 검사 키트를 이용한 광도측정 분석
당사는 고품질 검사 키트, 신뢰할 수 있는 기기, 맞춤형 응용분야, 안전한 분석을 위한 분석품질보증(AQA)을 포함하는 다양한 일체형 솔루션을 제공합니다.
광도측정 분석을 수행하기 위해, 큐벳에서 화학 반응을 수행하는 검사 키트와 결과를 판독하는 광도계가 필요합니다. 당사는 또한 지침이 제공되는 AQA 및 즉시 사용 가능한 표준 물질을 제공하여 분석적 시스템 성능에 오류가 없도록 보장합니다. 기타 부속물 이외에도, 당사는 Prove 연결 소프트웨어 또한 제공하여 고객의 Prove 기기에서 LIMS로 데이터가 원활하게 전송되도록 합니다.
Products
관련 제품 자료
Spectroquant® 기기, 소프트웨어, 부속물
물, 식품 또는 환경 분석 그 어떤 것이든 분광광도계에서 가장 중요한 3가지 기능은 단순성, 안전성, 내구성입니다. 당사의 광범위한 Spectroquant® 제품군은 이러한 기능을 완벽하게 통합하며 검사에서 요구하는 범위를 손쉽게 충족시킬 수 있습니다.
Spectroquant® 시스템
- 당사의 Spectroquant® Prove 분광광도계 제품군은 음용수, 폐수, 공정수의 화학분석을 위해 특별히 설계되었습니다. Prove 제품군에는 Spectroquant® Prove 100 plus, Prove 300 plus, Prove 600 plus가 포함되어 있으며 각각 일상적 분석, 민감한 분석, 복잡한 분석을 제공합니다. 이러한 고품질 스마트 장비는 아주 뛰어난 민감도로 신뢰성 있는 결과를 제공하기 위해 제작되며, 특정 응용분야의 요구사항을 충족시킬 수 있는 맞춤형입니다. 당사 고품질 스마트 장비의 능력에 대해 알아보고 전례 없이 정확한 분석을 경험해 보십시오. Prove를 써 보십시오!
- Spectroquant® Prove는 색상 측정이나 ICUMSA 측정, 양조 공정 전반에 걸친 분석을 위한 MEBAK, EBC 또는 ASBC에 따른 양조법 같은 특정 응용분야를 위해 다양하고 폭넓은 사전 프로그래밍된 방법을 제공합니다.
- Spectroquant® Prove Connect to LIMS 소프트웨어를 통해 Spectroquant® Prove plus 분광광도계에서 얻은 실험 데이터를 귀하의 전자 실험실 시스템 즉, LIMS로 쉽게 자동 전송할 수 있습니다.
- Spectroquant® Move 비색계는 신뢰성 있는 이동 중 검사를 위해 만들어졌으므로, 컴팩트하고 휴대 가능하며 튼튼합니다. Move 기기는 IP 68 분류에 따른 방진 및 방수를 제공합니다. Spectroquant® 데이터 전송 부속물과 함께 사용하면 데이터를 빨리 전송하거나 쉽게 출력할 수 있습니다.
- Spectroquant® Move 100은 휴대용 비색계이며 신속한 현장 검사를 위한 혁신적인 솔루션을 제공하므로 시료의 열화나 오염을 방지합니다. Move 100은 음용수 및 폐수 분석을 위해 100여 개가 넘는 사전 프로그래밍 및 35개의 사용자 정의 방법을 수행합니다. 당사의 Spectroquant® Verification Standard는 Spectroquant® Move 100 비색계가 일관성 있는 결과를 생성하도록 교정하기 위해 설계되었습니다.
- Spectroquant® Move DC는 휴대용 비색계이며, 소독 관리에서 5개 핵심 매개변수인 chlorine, ozone, chlorine dioxide, cyanuric acid, pH에 대한 신속한 결과를 제공합니다.
- Spectroquant® Photometer Services 당사의 종합적인 서비스 플랜은 다양한 필수적 유지보수 및 수리 서비스를 제공하여, 고객의 요구사항에 맞춤화할 수 있습니다. 무료 업데이트를 다운로드하고 사전 프로그래밍된 방법을 최신 상태로 유지하여 시간을 절약하고 새로운 기능을 잠금 해제하여 실험실의 사용성을 개선하십시오. 최신 무료 소프트웨어 목록을 확인하십시오.
- Spectroquant®가열반응기는 신뢰성 있는 시료 전처리를 위해 가능한 모든 요구 조건을 달성하도록 설계되었습니다. 해당 장비는 Spectroquant® 소화 시약과 함께 사용하도록 최적화되었으며, 필요한 경우(예를 들면 COD 소화 방법 또는 Crack Set와 함께 사용 시) 신속한 열 전처리를 제공합니다.
- 탁도계: 혼탁도는 폐수에서 총 부유고형물에 대한 중요한 측정입니다. 당사의 탁도계는 휴대용이며 즉석 분석에 이상적입니다. 따라야 할 방법을 확인하고 각 모델을 선택해 보십시오. 두 기기 모두 각자의 Turbiquant™ Calibration 표준 세트를 이용하여 교정할 수 있습니다.
- Turbiquant™ 1100 IR 탁도계 배터리로 작동하는 Turbiquant® 1100 IR 휴대용 탁도계는 특히 즉석 측정에 적합합니다. 견고한 운반 케이스와 방수 케이싱은 추가적인 보호를 제공합니다. 해당 탁도계에는 EN ISO 7027에 따른 표준 준수 측정을 위해 860nm 파장의 IR-LED(적외선) 광원이 포함되어 있습니다. 몇 초 내에 시료의 네펠로법 탁도(NTU/FNU)를 측정할 수 있습니다. 해당 기기는 각자의 Turbiquant™ Calibration 표준 세트를 이용하여 교정할 수 있습니다.
- Turbiquant™ 1100 T 탁도계 텅스텐 램프가 있는 Turbiquant™ 1100 T 휴대용 탁도계는 폐수 분석에 있어 다양한 이점이 있습니다. 현장에서 빠른 결과를 얻기 위해 배터리로 작동되며 휴대용입니다. 방수 케이싱 및 튼튼한 운반 케이스로 인해 내구성을 갖춰 모든 검사 조건을 다룰 수 있습니다. Turbiquant® 1100 T 탁도계는 정확하며 USEPA 180.1에 따른 규제를 준수하여 환경 규정을 충족시킵니다.
Spectroquant® 검사 키트
Spectroquant® 검사 키트는 신속하고 안전하며 정확한 광도측정 분석을 제공합니다. 당사의 즉시 사용 가능한 검사 키트는 일상적 분석 및 특수한 분석에 최적화되어 있어 신뢰성 있는 결과를 생성합니다.
원재료, 공정, 문서의 엄격한 관리를 통해, 일관성 있는 고품질 검사 및 결과의 정확성을 보장합니다.
Spectroquant® Prove plus나 NOVA 기기를 이용할 때 2D 바코드 시스템(Live-ID)으로 적합한 방법을 자동 인식할 수 있으므로 처리 오류의 가능성을 제거합니다. Spectroquant® Prove plus와 함께 사용하는 Live‑ID는 유통기한이나 배치 ID 같은 추가 정보를 제공하며, 이런 정보들은 기기에 바로 전송되고 측정 결과와 함께 저장되어 QA를 더욱 개선합니다.
모든 Spectroquant® 검사 키트는 Spectroquant® Prove plus, Nova, Move 제품군의 기기 및 부속물과 호환됩니다. Spectroquant® 세포 검사 키트는 편의성을 극대화하기 위해 사전 충전된 16mm 큐벳과 최소한의 추가 시약으로 구성됩니다. Spectroquant® 시약 검사 키트는 전용 자동 선택기에 대한 바코드 정보를 제공하며 측정은 경로 길이가 최대 100mm인 표준 직사각형 큐벳에서 수행됩니다.
당사는 제품의 CO2 발자국을 줄여 지속 가능성을 더욱 확보하기 위한 노력의 일환으로 현재 Spectroquant® 세포 검사 박스에 통상적인 EPS 대신 Ccycled™ EPS 소재를 사용하고 있습니다.
US EPA, ISO 및 기타 공인 표준 준수
오염수는 인체와 환경에 해롭습니다. US EPA(미국 환경보호청), 세계보건기구(WHO), EU 및 기타 규제 기관 같은 규제 당국은 음용수 및 폐수에 대한 공식 검사법을 규정하였습니다. 사용자들에게 더 편리하면서도 여전히 신뢰성 있는 방법을 제공하기 위해, 공인 표준(ISO, USEPA 등)을 준수하는 신속검사법이 개발되었습니다. ISO 준수 또는 EPA 방법에 대한 동등성 같은 각각의 인증은 사용자에게 즉시 사용 가능한 Spectroquant® 검사 키트가 비슷한 결과를 제공하므로 해당 검사 키트를 국가 규정을 따르기 위해 사용할 수 있다고 보장합니다.
Spectroquant® 방법에 대한 US EPA 동등성 문서를 요청하십시오.
식수안전법 및 청정수법에 대해 자세히 알아보십시오.
타 제조업체 광도계에 대한 Spectroquant® 방법
당사의 검증된 표준 준수 시약 키트는 빠르고 신뢰성 있는 결과를 위해 Spectroquant® 기기와 함께 사용하도록 사전 프로그래밍되어 있습니다. 하지만 이미 실험실에 광도계가 있는 상태에서 Spectroquant® 검사 키트 시리즈의 뛰어난 품질 및 신뢰성을 경험하고 싶다면, 프로그래밍 데이터를 제공할 수 있습니다.
선정된 국가에서 METTLER TOLEDO와 협업하여, 당사의 즉시 사용 가능한 Spectroquant® 검사 키트를 METTLER TOLEDO의 UV5 분광광도계와 함께 사용할 수 있습니다. 선별된 Spectroquant® 세포 검사를 원활하게 사용하기 위해 장비에 대한 방법이 사전 프로그래밍되며, UV5 분광광도계를 위해 원형세포용 특수 시험관 홀더가 개발되어 METTLER TOLEDO에서 구매 가능합니다. 참고로 이 협업은 귀하의 국가에서 활성화되어 있지 않을 수도 있습니다.
Spectroquant® 분석품질보증(AQA)
종합 품질 보증은 고객의 측정을 입증 및 검증된 분석적 결과물로 만듭니다. 당사의 확장된 포트폴리오는 광도측정법, 표준 및 Spectroquant® 검사 키트의 품질 관리에 이상적인 표준 용액(RM)을 제공합니다. Spectroquant® 표준은 일상적인 분석, 방법 검증, 내부품질관리(IQC), Spectroquant® 광도측정 검사 시스템 사용 시 인정에 대해 완벽하게 적합한 자격을 갖춘 표준입니다.
희석된 표준 용액. 희석할 필요 없고, 의심할 필요 없고, 지연되지 않으며 정밀합니다.
- 폐수, 음용수, 공정수의 광도측정 분석에서 내부품질관리(IQC)를 위한 모든 매개변수를 다룹니다.
- 단일 매개변수 및 CombiCheck 표준 용액 모두 귀하의 응용분야에서 요구하는 바를 충족할 수 있습니다.
- 사전 희석된 표준 용액은 다양한 농도로 이용 가능하므로 추가 희석 단계 없이 바로 사용될 수 있습니다.
- 이러한 광도계 표준 용액은 국립표준기술연구소(NIST) 또는 미국약전(USP)의 표준참조물질(SRM)로 추적 가능합니다.
- 상세 인증서(COA)를 이용할 수 있으며 배치별 매개변수, 정확한 농도, 늘어난 측정 불확실성 등을 포함합니다.
- 국제 표준 방법 검증에 이상적: ISO, EN, APHA, EPA. ISO 17025를 충족시키는 작업 허용 오차를 계산해 보십시오.
주요 특징