Merck
Drinking Water Testing​작업 허용 오차의 계산: 지침
작업 허용 오차의 계산: 지침
ISO 17025에 따라 모든 실험실은 작업 허용 오차를 계산해야 합니다. 여기에 자체적으로 구체적인 작업 허용 오차를 알아내는 방법에 대한 조언이 있습니다.
개별 측정의 불확실성 추정을 결정하기 위해서 ISO 17025 표준에 따라 작업하는 모든 실험실은 각 표준물질에 대한 관리 차트 및 모든 실험실 작업자에 대한 관리 차트도 준비해야 합니다.
실험실 작업 허용 오차를 정의하기 위해 권장하는 절차는 표준측정의 표준편차를 계산하여 실험실에서 요구하는 허용 오차를 명시하는 것입니다. 이를 위해 필요한 신뢰구간을 고려하십시오.
  • 두 배 표준편차는 95% 신뢰구간을 얻을 것입니다.
  • 세 배 표준편차는 99% 신뢰구간을 얻을 것입니다.
신뢰구간 정의는 상한 및 하한으로 관리 차트에 표시되어야 합니다.
표준은 정기적으로 측정되어야 하며 되도록이면 하루를 기준으로 측정합니다. 지침은 해당하는 표준물 또는 내부 기준에서 얻을 수 있습니다. 측정 방법이 넓은 측정 범위를 포괄하는 경우에 해당될 때마다, 정상 결과 범위에 있는 두 개 이상의 표준물을 측정해야 합니다.
Spectroquant® 검사 키트에는 개별 방법의 정확성이 품질 인증서 및 패키지 전단에 명시되어 있습니다. 이는 작업 허용 오차 추정을 용이하게 하는데 사용될 수 있습니다. 작업 허용 오차는 사용하는 셀의 광도 길이에 따라서도 달라집니다.
정확성은 각 검사에 대한 95% 신뢰구간의 평균 값을 기반으로 계산됩니다. 이는 명시된 blank 오차와 더불어 수년간의 경험으로 계산되었습니다. 레퍼런스 셀의 blank 오차는 각 검사 키트 배치의 인증서에 명시되어 있습니다.
이러한 표준물질은 모든 광도측정법 방법을 확인하는데 사용할 수 있으며(표준 및 검사 키트) 광도측청법이 아닌 방법에도 사용할 수 있습니다. 광도측정법이 아닌 방법에 대해서는 자체적인 불확실성 추정을 수행할 필요가 있습니다. 머크의 검사 키트를 위해 제안하는 유형의 지침 및 작업 허용 오차는 다른 제조사에서 만들어진 방법이나 검사 키트에는 사용할 수 없습니다.