반고형 제제의 간소화
국제 규제 지원을 뒷받침하는 고품질 제약 원재료
규제 요건뿐만 아니라 귀하의 필요에 들어맞는 올바른 부형제를 찾는 것은 반고형 제형에서 복잡한 문제입니다. 빠른 제제 및 손쉬운 현지 적용과 더불어 연고, 크림, 젤, 좌약, 패치에 대한 규정 준수를 지원하는 머크의 반고형 제형을 위한 부형제를 찾아보십시오.
머크는 종합적인 제품군을 전 세계적으로 제공합니다. 머크의 고품질 원재료를 선택하면 Emprove® 프로그램뿐만 아니라, 규제 노하우 및 전 세계적인 지원으로부터도 혜택을 받게 되므로, 제품을 더 빨리 시장에 출시하고 규제 위험을 감소시킬 수 있습니다.
인기있는 제품 카테고리
Products
투과성 증진제: 요소 및 DMSO
경피 응용분야의 생체이용률을 증가시키기 위해, 사용 가능한 GMP 지침에 따라 생산된 다양한 고품질 제품을 제공합니다.
요소(Urea)
- CEP 및 DMF가 있는 시장에서 유일한 API 등급 요소(Urea)
- ICHQ7 GMP 지침에 따라 규제 요건을 충족시키고 유럽 약전, 영국 약전, 미국 약전을 준수합니다
- 미생물학적 및 멜라민 검사를 포함
- 고위험 응용분야에 대해 귀하의 요구 조건을 충족시키는 Emprove® Expert 등급
DMSO
- 유럽 약전, 미국 약전, 중국 약전을 준수하며 IPEC-PQG GMP 지침을 만족
- 미생물학적 및 내독소 검사를 포함
- 고위험 응용분야에 대해 귀하의 요구 조건을 충족시키는 Emprove® Expert 등급
국소용 및 경피 제형을 위한 폴리머: PVA 및 PEG
광범위한 약물분자를 국소적으로 전달하는 능력이 있는 원재료는 이상적인 운반체가 되며, 반고형 제형을 가장 잘 만들 수 있도록 도와 줍니다.
폴리비닐 알코올
폴리비닐 알코올(PVA)은 합성 폴리머이며 반고형 제형을 위한 바탕질 재료의 주요 성분으로서 사용될 수 있습니다. 일반적으로 국소적 크림, 젤 그리고 경피 패치에도 적용됩니다.
머크의 포트폴리오는 각자 다른 점성, 분자량, 가수분해도를 가진 다양한 PVA 등급 제품을 제공합니다. 이렇게 귀하의 특정 응용분야에 대해 올바른 바로 그 특성을 가진 고품질 제품을 제공할 수 있습니다. 국소용 및 경피 제형을 넘어 추가적인 PVA 응용분야에는 안과 약물 및 경구 고형 제형이 포함됩니다.
폴리에틸렌 글리콜
폴리에틸렌 글리콜(PEG)은 크림 및 연고에 널리 사용되며, 좌약 베이스로서도 사용됩니다. PEG는 비휘발성이며 뛰어난 안전성 프로파일을 가지고 있고 매우 광범위하게 적용됩니다.
반고형 제제 전처리의 일관성은 액체 혼합, 저분자량 PEG를 고체 또는 더 높은 분자량을 가진 페이스트 PEG와 혼합함으로써 쉽게 정의되고 조절할 수 있습니다. 고형 PEG가 액체 PEG에 용해되지 않기 때문에 이런 식으로 PEG를 혼합하는 것이 지원되지만, 어쨌든 그러한 전처리는 뛰어난 용해도를 가지고 있으며 물에서 용해 거동이 양호합니다.
장점
- 다양한 응용분야 필요에 대한 광범위한 PVA 및 PEG 유형
- 여러 약전에 부합하는 재료
- Emprove® 프로그램 및 문서화
- 수재 요건을 뛰어넘는 추가적인 PVA 전문화로 환자 안전 및 양호한 내약성을 지원
관련 제품 자료
- 광고지: 반고형 제제의 간소화
고품질 원재료 포트폴리오를 소개하는 PDF 광고지를 찾아보십시오
- 문서: 액상 제제에서 사용되는 방부제를 선택하는 기준
- 문서: 다양한 치료 응용분야에서 사용되는 방부제들의 비교
웹 도구
- 제형화 제품 파인더
머크의 첨가제 및 API 포트폴리오를 제형, 응용분야, 그 외 많은 다른 매개변수를 사용해 빠르게 분류하십시오
- 제약 애플리케이션 지침
제약 제조 공정의 각 단계를 위한 제품 및 서비스에 대해 살펴보십시오