Merck
제품임상 및 진단혈액형 검사혈액형 검사 중간체(FFMU)
혈액형 검사 중간체(FFMU)
추가 생산용(FFMU) 혈액형 검사 항혈청이 들어있는 크고 작은 병들
원재료
추가 생산용(FFMU) Millipore® 혈액형 검사 중간체 포트폴리오는 인간 또는 마우스 단클론 항체를 발현하는 세포주에서 얻은 표준화된 세포배양 상층액입니다. 이러한 FFMU 중간체는 완제 혈액형 검사 시약이나 장비를 만드는 데 사용됩니다. 희석, 배합(적절한 경우), 화학물질 추가를 통해 제조사들은 자사의 특정 응용분야에 적합한 반응성 프로필을 가진 자체적인 완제 시약이나 장비를 만들 수 있습니다. 각 배치의 효능은 내부 참조 배치와 일치하도록 주의 깊게 조절됩니다. 모든 FFMU에는 보존제로 0.1% (w/v) sodium azide가 들어 있습니다.
대부분의 항체 FFMU 제품군은 현재 공동 생산 계약조건으로 미국식품의약국의 허가를 받았습니다.
연구에 사용되는 인간 IgG 단클론 항체
연구용 인체 IgG 단클론 항체는 간접 항글로불린 시험 방법으로 반응성이 확인된 인체 IgG 단클론 혈액형 검사 항체를 발현하는 세포 라인으로부터 얻어진 세포 배양 상층액입니다. 이 제품들은 비 IVD 시약 또는 proficiency kit, 내부 시험 제어 또는 교육용 샘플과 같은 제조업체가 제작하고자 하는 용도로 사용되도록 되어 있습니다.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
관련 자료
혈액형 검사 단클론 항체
동영상: 혈액형 검사 단클론 항체
다양한 형태의 단클론 항체 제품군을 탐색해보세요. 표준 중간체, FFMU, 대량의 완제 시약, 연구용 항체 및 시약들로 구성되어 있습니다.
지금 시청하기
OEM 혈액형 검사 사례 연구
사례 연구: OEM 혈액형 검사
적합한 OEM 파트너를 선택하여 시장 점유율을 늘리십시오 - OEM 프로젝트 솔루션: 혈액형 검사 회사는 시장을 더욱 효과적으로 침투하기 위해 혈액형 검사 플랫폼 어세이 포트폴리오를 확장하는 과정을 거치고 있었습니다
연구 읽어보기