V900859
Sodium dodecyl sulfate
Vetec™, reagent grade, ≥98%
동의어(들):
Dodecyl sodium sulfate, Dodecyl sulfate sodium salt, Lauryl sulfate sodium salt, SDS, Sodium lauryl sulfate
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(2)
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)11OSO3Na
CAS Number:
Molecular Weight:
288.38
Beilstein:
3599286
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
추천 제품
Grade
reagent grade
설명
anionic detergent
제품 라인
Vetec™
분석
≥98%
분자량
288.38 g/mol
기술
HPLC: suitable
mp
204-207 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI key
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Anionic detergent
법적 정보
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
338.0 °F
Flash Point (°C)
170 °C