주요 문서
V900199
Sigma-Aldrich
Sodium silicate solution
Vetec, reagent grade
동의어(들):
Sodium trisilicate solution, Water glass
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Na2O(SiO2)x · xH2O
UNSPSC 코드:
12352300
Grade
reagent grade
제품 라인
Vetec
양식
liquid
구성
NaOH, 11.4-14.4% titration (by HCl)
Si, 11.0-15.0% gravimetric
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)