주요 문서
V800027
Sigma-Aldrich
Aluminum sulfate octadecahydrate
AR, ≥98%
동의어(들):
Aluminum sulfate hydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Al2(SO4)3 · 18H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
666.43
EC Number:
UNSPSC 코드:
12352302
Grade
AR
제품 라인
Vetec
분석
≥98%
형태
solid
pH
2.5-4
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤0.005%
양이온 미량물
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
SMILES string
O=S(O)(O)=O.[AlH2][AlH2].O
InChI
1S/2Al.3H2O4S.9H2O/c;;3*1-5(2,3)4;;;;;;;;;/h;;3*(H2,1,2,3,4);9*1H2/q2*+3;;;;;;;;;;;;/p-6
InChI key
KFCWRPFNNIEZRY-UHFFFAOYSA-H
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable